Learn More
4-(méthylsulfonyl)aniline, TRC
Code produit 30484143
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30484143 5 g 5g
30473968 10 g 10g
30482674 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30484143 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3398085G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5470-49-5
Formule moléculaire C7H9NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 171.22
Nom IUPAC 4-méthylsulfonylaniline
SMILES CS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylsulfonyl)aniline
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H9NO2S/c1-11(9,10)7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,8H2,1H3
Poids de la formule 171.0354