Learn More
Acide 4-(méthylsulfonyl)benzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11348656 250 mg 250mg
11328656 1 g 1g
11338656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11348656 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17720.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 149104-88-1 | C7H9BO4S | 200.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149104-88-1
Formule moléculaire C7H9BO4S
Poids moléculaire (g/mol) 200.02
Numéro MDL MFCD01630820
Clé InChI VDUKDQTYMWUSAC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylsulfonyl phenylboronic acid, 4-methanesulfonyl phenylboronic acid, 4-methylsulfonyl phenyl boronic acid, 4-methanesulfonyl benzeneboronic acid, 4-methanesulfonylphenylboronic acid, 4-methylsulfonylphenyl boronic acid, 4-boronophenyl methyl sulphone, 4-methylsulphonyl phenylboronic acid, 4-methylsulphonyl benzeneboronic acid, 4-methanesulfonylphenyl boranediol
CID PubChem 2734364
Nom IUPAC Acide (4-méthylsulfonylphényl)boronique
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylsulfonyl)benzeneboronic acid
Point de fusion ∼200°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 200.02
Pourcentage de pureté 98%