Learn More
Chlorure de 4-(méthylsulfonyl)benzènesulfonyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489400
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11489400 5 g 5g
11479400 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11489400 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50264.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 82964-91-8 | C7H7ClO4S2 | 254.70 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82964-91-8
Formule moléculaire C7H7ClO4S2
Poids moléculaire (g/mol) 254.70
Numéro MDL MFCD00216486
Clé InChI TYJOQICPGZGYDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylsulfonyl benzenesulfonyl chloride, 4-methylsulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-methanesulfonylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-methylsulphonyl benzenesulphonyl chloride, 4-methanesulfonylbenzenesulfonyl chloride, 4-methylsulfonylbenzenesulfonylchloride, pubchem5614, acmc-20amd2, chloro 4-methylsulfonyl phenyl sulfone, 4-methylsulfonyl phenylsulfonyl chloride
CID PubChem 2735182
Nom IUPAC 4-methanesulfonylbenzene-1-sulfonyl chloride
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylsulfonyl)benzenesulfonyl chloride
Point de fusion 158°C to 163°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Poids de la formule 254.71
Pourcentage de pureté 95%