Learn More
Acide 4-(méthylsulfonyl)benzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15427867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15427867 1 g 1g
15437867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15427867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50230.03
 Article restreint
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 4052-30-6 | C8H8O4S | 200.208 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4052-30-6
Formule moléculaire C8H8O4S
Poids moléculaire (g/mol) 200.208
Numéro MDL MFCD00007564
Clé InChI AJBWNNKDUMXZLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylsulfonyl benzoic acid, p-methylsulfonylbenzoic acid, 4-methanesulfonyl-benzoic acid, 4-methylsulphonylbenzoic acid, 4-methylsulphonyl benzoic acid, 4-methanesulfonylbenzoic acid, benzoic acid, 4-methylsulfonyl, p-methylsulphonyl benzoic acid, 4-methanesulfonyl benzoic acid
CID PubChem 77670
Nom IUPAC Acide4-méthylsulfonylbenzoïque
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylsulfonyl)benzoic acid
Point de fusion 270°C to 275°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 200.21
Pourcentage de pureté 98%