Learn More
4-(méthylsulfonyl)phénol, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10576992 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10576992 2.5 g Flacon en verre 2.50g
10227323 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10576992 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424880025
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 14763-60-1
Formule moléculaire C7H8O3S
Poids moléculaire (g/mol) 172.20
Numéro MDL MFCD00047806
Clé InChI KECCFSZFXLAGJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylsulfonyl phenol, 4-methanesulfonylphenol, 4-methanesulfonyl-phenol, 4-hydroxyphenyl methyl sulfone, 4-methylsulphonylphenol, phenol, p-methylsulfonyl, phenol, 4-methylsulfonyl, p-hydroxyphenyl methyl sulfone, p-methylsulfonyl phenol, unii-f7bif7zqj9
CID PubChem 123350
Nom IUPAC 4-methanesulfonylphenol
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylsulfonyl)phenol
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 90.0°C to 95.0°C
Couleur Marron-rose à brun
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H4SO2CH3
Quantité 2.5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: slight. Other solubilities: soluble in dichloromethane,methanol
Poids de la formule 172.2
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 4-(Methylsulfonyl)phenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
RUO– À des fins de recherche uniquement