Learn More
Acide 4-(méthylsulfonyl)phénylacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11318866 5 g 5g
11328866 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11318866 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19504.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 90536-66-6 | C9H10O4S | 214.235 g/mol
4-(Methylsulfonyl)phenylacetic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-(méthylsulfonyl)phénylacétique est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits agrochimiques pharmaceutiques et les champs de colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90536-66-6
Formule moléculaire C9H10O4S
Poids moléculaire (g/mol) 214.235
Numéro MDL MFCD00216495
Clé InChI HGGWOSYNRVOQJH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylsulfonyl phenylacetic acid, 4-methylsulphonylphenylacetic acid, 2-4-methylsulfonyl phenyl acetic acid, 4-mesylphenylacetic acid, 4-methanesulfonylphenyl acetic acid, 4-methylsulfonyl phenyl acetic acid, 4-methanesulfonyl phenylacetic acid, 2-4-methanesulfonylphenyl acetic acid, 4-methylsulfonylphenylacetic acid
CID PubChem 572345
Nom IUPAC 2-(4-méthylsulfonylphényl)acide acétique
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylsulfonyl)phenylacetic acid
Point de fusion 134°C to 138°C
Quantité 5 g
Beilstein 2646649
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 214.24
Pourcentage de pureté 97%