Learn More
Acide 4-(méthylsulfonyl)phénylacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328866
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Pakningsstørrelse
11328866 25 g 25g
11318866 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11328866 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19504.14
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 90536-66-6 | C9H10O4S | 214.235 g/mol
4-(Methylsulfonyl)phenylacetic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-(méthylsulfonyl)phénylacétique est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits agrochimiques pharmaceutiques et les champs de colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90536-66-6
Formule moléculaire C9H10O4S
Poids moléculaire (g/mol) 214.235
Numéro MDL MFCD00216495
Clé InChI HGGWOSYNRVOQJH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylsulfonyl phenylacetic acid, 4-methylsulphonylphenylacetic acid, 2-4-methylsulfonyl phenyl acetic acid, 4-mesylphenylacetic acid, 4-methanesulfonylphenyl acetic acid, 4-methylsulfonyl phenyl acetic acid, 4-methanesulfonyl phenylacetic acid, 2-4-methanesulfonylphenyl acetic acid, 4-methylsulfonylphenylacetic acid
CID PubChem 572345
Nom IUPAC 2-(4-méthylsulfonylphényl)acide acétique
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Tekniske data
Nom chimique ou matériau 4-(Methylsulfonyl)phenylacetic acid
Point de fusion 134°C to 138°C
Quantité 25 g
Beilstein 2646649
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 214.24
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.