Learn More
4-(méthylsulfonyl)phénylhydrazine de chlorhydrate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10230001 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10230001 2.5 g Flacon en verre 2.50g
10562754 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10230001 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424960025
 Article restreint
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 17852-67-4 | C7H10N2O2S·HCl | 222.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17852-67-4
Formule moléculaire C7H10N2O2S·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 222.69
Numéro MDL MFCD00216494
Clé InChI QVCMFSJTNVQJFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylsulfonyl phenyl hydrazine hydrochloride, 4-methylsulfonyl phenylhydrazine hydrochloride, 4-methylsulphonyl phenylhydrazine hydrochloride, 4-methylsulphonylphenylhydrazine hydrochloride, 4-methanesulfonylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-methylsulfonylphenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 4-methylsulfonyl phenyl-, monohydrochloride, 4-methylsulfonyl phenylhydrazine, chloride, 4-methylsulfonyl phenylhydrazine hydrochloric acid
CID PubChem 2735181
Nom IUPAC (4 -méthylsulfonylphényl)hydrazine ; Chlorhydrate
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)NN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylsulfonyl)phenylhydrazine hydrochloride
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 202°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NHNC6H4SO2CH3·HCl
Quantité 2.5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 222.69
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline