Learn More
4-(Méthylsulfonylamino)benzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11454397
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454397 5 g 5g
11444397 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11454397 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20439.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36268-67-4
Formule moléculaire C8H8N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 196.224
Numéro MDL MFCD00204724
Clé InChI BRDHOCVMWSXEHI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methanesulfonylamino benzonitrile, n-4-cyanophenyl methanesulfonamide, 4-methylsulfonylamino benzonitrile, methanesulfonamide, n-4-cyanophenyl, 4-methylsulfonyl amino benzenecarbonitrile, acmc-20amud, 4-methylsulfonyl amino benzonitrile, methanesulfonamide,n-4-cyanophenyl
CID PubChem 2734199
Nom IUPAC N-(4-Cyanophényl)méthanesulfonamide
SMILES CS(=O)(=O)NC1=CC=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylsulfonylamino)benzonitrile
Point de fusion 192°C to 196°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 196.23
Pourcentage de pureté 97%