Learn More
4-méthylsulphonyl benzaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10517382 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10517382 2.5 g Flacon en verre 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10517382 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424900025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    97.65€ / 2.5g
    Économisez 14.35€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylsulphonyl benzaldehyde
Note relative au nom 95%
CAS 5398-77-6
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 155°C to 161°C
Couleur Beige-jaune à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H8O3S
Numéro MDL MFCD00216485
Quantité 2.5 g
Synonyme 4-methylsulfonyl benzaldehyde, 4-methylsulphonyl benzaldehyde, 4-methanesulfonylbenzaldehyde, 4-methanesulfonyl-benzaldehyde, 4-methylsulfonyl-benzaldehyde, 4-methylsulphonylbenzaldehyde, p-methylsulphonyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-methylsulfonyl, pubchem8151
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Clé InChI PSVPUHBSBYJSMQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C=O
Nom IUPAC 4-méthylsulfonylbenzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 184.22
CID PubChem 220376
Poids de la formule 184.22
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methylsulphonyl benzaldehyde