Learn More
benzonitrile de 4-méthylsulphonyle, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10321221 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10321221 2.5 g Flacon en verre 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10321221 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424890025
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylsulphonyl benzonitrile
Note relative au nom 95%
CAS 22821-76-7
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 137.0°C to 142.0°C
Couleur Marron à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H7NO2S
Numéro MDL MFCD00216489
Quantité 2.5 g
Synonyme 4-methylsulfonyl benzonitrile, 4-methanesulfonyl-benzonitrile, 4-methanesulfonylbenzonitrile, benzonitrile, 4-methylsulfonyl, benzonitrile, p-methylsulfonyl, 4-methylsulfonyl benzenecarbonitrile, 4-mesylbenzonitrile, maybridge3_003168, p-methylsulfonylbenzonitrile, 4-methylsulphonylbenzonitrile
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible
Clé InChI FARXIDYHJAANGP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Nom IUPAC 4-méthylsulfonylbenzonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 181.21
CID PubChem 519981
Poids de la formule 181.21
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methylsulphonyl benzonitrile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement