Learn More
4-Methylsulphonylacetophenone, 95%, ACROS Organics™
Code produit 10279900 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
2,5g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10279900 2,5g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10279900 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424910025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylsulphonylacetophenone
CAS 10297-73-1
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 126°C to 131°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H10O3S
Formule linéaire H3CC(O)C6H4SO2CH3
Numéro MDL MFCD00025072
Quantité 2.5 g
Synonyme 4'-methylsulfonyl acetophenone, 1-4-methylsulfonyl phenyl ethanone, 4-methylsulfonylacetophenone, 4-methylsulfonyl acetophenone, 4-acetylphenyl methyl sulphone, 1-4-methylsulfonylphenyl ethanone, 4-methylsulphonylacetophenone, 1-4-methanesulfonyl-phenyl-ethanone, p-methylsulfonylacetophenone, 4-methanesulfonylacetophenone
Clé InChI KAVZYDHKJNABPC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C
Nom IUPAC 1-(4-methylsulfonylphenyl)ethanone
Poids moléculaire (g/mol) 198.236
CID PubChem 82529
Poids de la formule 198.24
Pourcentage de pureté ≥94%
Forme physique Crystalline Powder or Needles