Learn More
Bromure de 4-méthylsulfonylbenzyle, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10632002 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10632002 2.5 g Flacon en verre 2.50g
10267553 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10632002 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 357580025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 53606-06-7 | C8H9BrO2S | 249.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53606-06-7
Formule moléculaire C8H9BrO2S
Poids moléculaire (g/mol) 249.13
Numéro MDL MFCD00185849
Clé InChI HGKPAXHJTMHWAH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromomethyl-4-methylsulfonyl benzene, 4-methylsulfonyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-methanesulfonylbenzene, benzene, 1-bromomethyl-4-methylsulfonyl, 4-methylsulphonylbenzyl bromide, 4-methylsulfonyl benzylbromide, 1-bromomethyl-4-methanesulfonyl-benzene, 1-bromomethyl-4-methylsulfonylbenzene, pubchem18666, acmc-1b0ix
CID PubChem 2733581
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-4-méthylsulfonylbenzène
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylsulphonylbenzyl bromide
Point de fusion 82°C to 86°C
Couleur Beige à marron
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 2.5 g
Beilstein 06, IV, 2210
Poids de la formule 249.13
Pourcentage de pureté ≥60%
Qualité Technique
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methylsulphonylbenzyl bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.