Learn More
Chlorhydrate de 4-méthylsulphonylbenzylamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10730882 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10730882 2.5 g Flacon en verre 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10730882 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424950025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylsulphonylbenzylamine hydrochloride
Note relative au nom 95%
CAS 4393-16-2
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 269°C to 277°C
Couleur Orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H11NO2S
Formule linéaire H2NH2CC6H4SO2CH3·HCl
Numéro MDL MFCD00216491
Quantité 2.5 g
Synonyme 4-methylsulfonyl benzylamine, 4-methanesulfonylphenyl methanamine, 4-methylsulfonyl phenyl methanamine, 4-methylsulfonylbenzylamine, benzenemethanamine, 4-methylsulfonyl, unii-61o466wzw2, 4-methanesulfonyl benzylamine, 4-methylsulfonyl benzenemethanamine, 4-methanesulfonylphenyl methylamine, 4-methanesulfonyl-benzylamine
Clé InChI VMNXLLDFGVEBLE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)CN
Nom IUPAC (4-méthylsulfonylphényl)méthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 185.241
CID PubChem 57421
Poids de la formule 221.71
Pourcentage de pureté ≥94% (Acid)
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline