Learn More
4-Méthylsytrène (stabilisé avec du TBC), TRC
Code produit 30477541
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30477541 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30477541 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM22083050ML
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylstyrene
CAS 622-97-9
Formule moléculaire C9 H10
Quantité 50 mL
Synonyme Styrene, p-methyl- (8CI), 1-Ethenyl-4-methylbenzene, (4-Methylphenyl)ethene, (4-Tolyl)ethene, 1-(4-Methylphenyl)-1-ethene, 1-Methyl-4-vinylbenzene, 1-Vinyl-4-methylbenzene, 1-p-Tolylethene, 4-Ethenylmethylbenzene, 4-Methylstyrene, 4-Methylvinylbenzene, 4-Vinyltoluene, PMS, p-Methylstyrene, p-Tolylethylene, p-Vinyltoluene
Formule InChI InChI=1S/C9H10/c1-3-9-6-4-8(2)5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
SMILES Cc1ccc(C=C)cc1
Nom IUPAC 1-éthényl-4-méthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 118.18
Poids de la formule 118.0783