Learn More
4-méthyltétrahydro-1(2H)-pyrazinecarboximidamide hydroiodure, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11386885
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11386885 10 g 10g
10442844 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11386885 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO01752EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 77723-03-6
Formule moléculaire C6H15IN4
Poids moléculaire (g/mol) 270.118
Numéro MDL MFCD09025920
Clé InChI KESCAEZAONDSRV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide, 4-methyltetrahydro-1 2h-pyrazinecarboximidamide hydroiodide, 4-methylpiperazinecarboxamidine, iodide, 4-methyl-1-piperazinecarboximidamide hydroiodide, 4-methylpiperazine-1-carboximidamide-hydrogen iodide 1/1
CID PubChem 20284359
Nom IUPAC 4-Méthylpipérazine--carboximidamide1-carboximidamide ; hydroiodure
SMILES CN1CCN(CC1)C(=N)N.I
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyltetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboximidamide hydroiodide
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Poids de la formule 270.11
Pourcentage de pureté 97%