Learn More
4-méthyltétrahydropyrane, stabilisé avec BHT, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 17201312 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17201312 2.5 L 2.50L
17291302 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17201312 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 467320025
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 4717-96-8 | C6H12O | 100.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4717-96-8
Poids moléculaire (g/mol) 100.16
Clé InChI OVRKATYHWPCGPZ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 4-methyloxane
SMILES CC1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyltetrahydropyran
Densité 0.8570 g/mL
Point d’ébullition 105.0°C
Point d’éclair 6.5°C
Formule moléculaire C6H12O
Quantité 2.5 L
Gravité spécifique 0.857
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: 19.2 g/L (20°C).
Viscosité 0.78 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 100.16
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methyltetrahydropyran, stabilized with BHT
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydro-4-methyl-2H-pyran