Learn More
4-Méthylthiazol-2-amine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methylthiazol-2-amine |
| CAS | 1603-91-4 |
| Formule moléculaire | C4H6N2S |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | Mirabegron Impurity 43 (2-Amino-4-Methylthiazole) |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H6N2S/c1-3-2-7-4(5)6-3/h2H,1H3,(H2,5,6) |
| SMILES | Cc1csc(N)n1 |
| Nom IUPAC | 4-méthyl-1,3-thiazol-2-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 114.17 |
| Poids de la formule | 114.0252 |