Learn More
4-Méthylthiazole-5-carboxaldéhyde 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-Methylthiazole-5-carboxaldehyde is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 4-méthylthiazole-5-carboxaldéhyde est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methylthiazole-5-carboxaldehyde |
| Point de fusion | 74°C to 78°C |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 127.16 |
| Pourcentage de pureté | 97% |