Learn More
4-Méthylthiazole-5-carboxaldéhyde, TRC
Code produit 30466200
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30466200 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30466200 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3314431G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylthiazole-5-carboxaldehyde
CAS 82294-70-0
Formule moléculaire C5H5NOS
Quantité 1 g
Synonyme 4-Methyl-5-thiazolecarboxaldehyde, 4-Methyl-5-formyl-1,3-thiazole, 4-Methyl-5-formylthiazole
Formule InChI InChI=1S/C5H5NOS/c1-4-5(2-7)8-3-6-4/h2-3H,1H3
SMILES Cc1ncsc1C=O
Nom IUPAC 4-méthyl-1,3-thiazole-5-carbaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 127.16
Poids de la formule 127.0092