Learn More
4-Méthylthiazole-5-carboxaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methylthiazole-5-carboxaldehyde |
| CAS | 82294-70-0 |
| Formule moléculaire | C5H5NOS |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 4-Methyl-5-thiazolecarboxaldehyde, 4-Methyl-5-formyl-1,3-thiazole, 4-Methyl-5-formylthiazole |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H5NOS/c1-4-5(2-7)8-3-6-4/h2-3H,1H3 |
| SMILES | Cc1ncsc1C=O |
| Nom IUPAC | 4-méthyl-1,3-thiazole-5-carbaldéhyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 127.16 |
| Poids de la formule | 127.0092 |