Learn More
Acide 4-méthylthiazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10262502
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10262502 10 g 10g
10170642 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10262502 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00777EA
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 20485-41-0
Formule moléculaire C5H5NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 143.16
Numéro MDL MFCD00626872
Clé InChI ZGWGSEUMABQEMD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl, 4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazole carboxylic acid, 4-methylthiazole-5-carboxylicacid, pubchem8416, acmc-209far, 4-27-00-04008 beilstein handbook reference, ksc201q4f
CID PubChem 209805
Nom IUPAC Acide 4-méthyl-1,3-thiazole-5-carboxylique
SMILES CC1=C(SC=N1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylthiazole-5-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Poids de la formule 143.17
Pourcentage de pureté 97%