Learn More
Acide 4-méthylthiazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15465407
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15465407 10 g 10g
15455407 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15465407 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32662.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 20485-41-0
Formule moléculaire C5H5NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 143.16
Numéro MDL MFCD00626872
Clé InChI ZGWGSEUMABQEMD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl, 4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazole carboxylic acid, 4-methylthiazole-5-carboxylicacid, pubchem8416, acmc-209far, 4-27-00-04008 beilstein handbook reference, ksc201q4f
CID PubChem 209805
Nom IUPAC Acide 4-méthyl-1,3-thiazole-5-carboxylique
SMILES CC1=C(SC=N1)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Methylthiazole-5-carboxylic acid
Point de fusion 287°C
Quantité 10 g
Poids de la formule 143.17
Pourcentage de pureté 97%