Learn More
Acide 4-méthylthiazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15294714 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15294714 25 g Flacon en verre 25g
15204724 100 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15294714 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 396580250
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 20485-41-0
Formule moléculaire C5H5NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 143.17
Clé InChI ZGWGSEUMABQEMD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl, 4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazole carboxylic acid, 4-methylthiazole-5-carboxylicacid, pubchem8416, acmc-209far, 4-27-00-04008 beilstein handbook reference, ksc201q4f
CID PubChem 209805
Nom IUPAC Acide 4-méthyl-1,3-thiazole-5-carboxylique
SMILES CC1=C(SC=N1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylthiazole-5-carboxylic acid
Point de fusion 287.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 143.17
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methylthiazole-5-carboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
RUO– À des fins de recherche uniquement