Learn More
4-Méthylthiazole-5-chlorure de sulfonyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15466587
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15466587 250 mg 250mg
15456587 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15466587 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33732.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 953070-51-4 | C4H4ClNO2S2 | 197.651 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Les benzoylthiophènes sont des amplificateurs allostériques (AE) de l’activité agoniste du récepteur de l’adénosine A1.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,26 g/l) (25°C),
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Veiller à une ventilation suffisante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 953070-51-4
Formule moléculaire C4H4ClNO2S2
Poids moléculaire (g/mol) 197.651
Numéro MDL MFCD09864968
Clé InChI AWTJUYXVSWZCIK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylthiazole-5-sulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonyl chloride, 4-methyl, chloro 4-methyl 1,3-thiazol-5-yl sulfone
CID PubChem 18537519
Nom IUPAC Chlorure de 4-méthyle-1,3-thiazole-5-sulfonyle
SMILES CC1=C(SC=N1)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylthiazole-5-sulfonyl chloride
Point de fusion 34°C to 36°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Poids de la formule 197.66
Pourcentage de pureté 95%