Learn More
4-(methylthio)-6-(2-pyridyl)-1,3,5-triazin-2-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10573242
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10573242 10 g Flacon en verre ambré -
10225472 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10573242 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RF02651EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 175204-53-2
Formule moléculaire C9H9N5S
Poids moléculaire (g/mol) 219.27
Numéro MDL MFCD00052773
Clé InChI MAFCMTDUOYKYOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylthio-6-2-pyridyl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylsulfanyl-6-pyridin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine, maybridge1_006429, 4-methylthio-6-2-pyridyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, 1,3,5-triazin-2-amine,4-methylthio-6-2-pyridinyl, 4-methylthio-6-pyridin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine
CID PubChem 2782084
Nom IUPAC 4-(méthylsulfanyl)-6-(pyridine-2-yl)-1,3,5-triazin-2-amine
SMILES CSC1=NC(=NC(N)=N1)C1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylthio)-6-(2-pyridyl)-1, 3, 5-triazin-2-amine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 219.27
Pourcentage de pureté 97%