Learn More
4-(méthylthio)-6-(2-thiényl)-1,3,5-triazin-2-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10203422
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10203422 1 g Flacon en verre ambré 1g
10079321 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10203422 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RF02724DA
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 175204-61-2
Formule moléculaire C8H8N4S2
Poids moléculaire (g/mol) 224.3
Numéro MDL MFCD00052772
Clé InChI DKBHZJZOKUMDEF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylthio-6-2-thienyl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylsulfanyl-6-thiophen-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methlythio-6-2-thienyl-1,3,5-triazin-2-amine, 1,3,5-triazin-2-amine,4-methylthio-6-2-thienyl, maybridge1_006475, 4-methylthio-6-2-thienyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, 4-methylthio-6-thiophen-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine
CID PubChem 2782092
Nom IUPAC 4-méthylsulfanyl-6-thiophène-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine
SMILES CSC1=NC(=NC(=N1)N)C2=CC=CS2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylthio)-6-(2-thienyl)-1, 3, 5-triazin-2-amine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 224.31
Pourcentage de pureté 97%