Learn More
4-(methylthio)-6-(3-pyridyl)-1,3,5-triazin-2-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10653413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10653413 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10653413 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RF02731DA
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylthio)-6-(3-pyridyl)-1, 3, 5-triazin-2-amine
CAS 175204-62-3
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C9H9N5S
Numéro MDL MFCD00052774
Quantité 1 g
Synonyme 4-methylthio-6-3-pyridyl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-méthylsulfanyl-6-pyridine-3-yl-1,3,5-triazine-2-amine, maybridge1_006169, 4-methylthio-6-3-pyridyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, 4-methylthio-6-pyridin-3-yl-1,3,5-triazin-2-amine
Clé InChI BEQXEURXEHAMQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC1=NC(=NC(N)=N1)C1=CN=CC=C1
Nom IUPAC 4-méthylsulfanyl-6-pyridine-3-yl-1,3,5-triazine-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 219.27
CID PubChem 2782094
Poids de la formule 219.27
Pourcentage de pureté 97%