Learn More
4-(methylthio)-6-(4-pyridyl)-1,3,5-triazin-2-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10702883
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10702883 1 g Flacon en verre ambré 1g
10540353 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10702883 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RF02732DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-09-2026
Identifiants chimiques
CAS 175204-63-4
Formule moléculaire C9H9N5S
Poids moléculaire (g/mol) 219.266
Numéro MDL MFCD00052775
Clé InChI WGDAEWQPJSGFPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylthio-6-4-pyridyl-1,3,5-triazin-2-amine, 1,3,5-triazin-2-amine,4-methylthio-6-4-pyridinyl, 4-méthylsulfanyl-6-pyridine-4-yl-1,3,5-triazine-2-amine, 4-methylthio-6-pyridin-4-yl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylthio-6-4-pyridyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, maybridge1_006213
CID PubChem 2782095
Nom IUPAC 4-méthylsulfanyl-6-pyridine-4-yl-1,3,5-triazine-2-amine
SMILES CSC1=NC(=NC(=N1)N)C2=CC=NC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylthio)-6-(4-pyridyl)-1, 3, 5-triazin-2-amine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 219.27
Pourcentage de pureté 97%