Learn More
4-(Methylthio)-6-oxo-2-phényl-1,6-dihydropyrimidine-5-carbonitrile, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10725803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10725803 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10725803 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB08867DA
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylthio)-6-oxo-2-phenyl-1, 6-dihydropyrimidine-5-carbonitrile
CAS 15908-64-2
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Formule moléculaire C12H9N3OS
Numéro MDL MFCD00067844
Quantité 1 g
Synonyme 4-methylthio-6-oxo-2-phenyl-1,6-dihydropyrimidine-5-carbonitrile, 4-methylsulfanyl-6-oxo-2-phenyl-1h-pyrimidine-5-carbonitrile, 5-pyrimidinecarbonitrile,1,4-dihydro-6-methylthio-4-oxo-2-phenyl, 4-methylsulfanyl-6-oxo-2-phenyl-1,6-dihydro-5-pyrimidinecarbonitrile, maybridge1_001880, 5-pyrimidinecarbonitrile, 1,6-dihydro-4-methylthio-6-oxo-2-phenyl, 4-keto-6-methylthio-2-phenyl-3h-pyrimidine-5-carbonitrile, 6-methylthio-4-oxo-2-phenyl-3-hydropyrimidine-5-carbonitrile, 2-phenyl-4-oxo-6-methylthio-3,4-dihydropyrimidine-5-carbonitrile, 4-methylsulfanyl-6-oxo-2-phenyl-1,6-dihydropyrimidine-5-carbonitrile
Clé InChI OUSBLYHTCSUCNF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC1=C(C(=O)NC(=N1)C2=CC=CC=C2)C#N
Nom IUPAC 4-méthylsulfanyl-6-oxo-2-phényl-1H-pyrimidine-5-carbonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 243.284
CID PubChem 725109
Poids de la formule 243.29
Pourcentage de pureté 97%