Learn More
4-(méthylthio)-6-pipéridino-1,3,5-triazin-2-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10229732
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10229732 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10229732 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RF02737DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylthio)-6-piperidino-1, 3, 5-triazin-2-amine
CAS 101071-66-3
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C9H15N5S
Numéro MDL MFCD00052771
Quantité 1 g
Synonyme 4-methylthio-6-piperidino-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylsulfanyl-6-piperidin-1-yl-1,3,5-triazin-2-amine, 1,3,5-triazin-2-amine,4-methylthio-6-1-piperidinyl, maybridge1_006345, acmc-20m44e, 6-methylthio-4-piperidyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, 4-methylthio-6-piperidin-1-yl-1,3,5-triazin-2-amine
Clé InChI YZOGJJYRAKOFKZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC1=NC(=NC(N)=N1)N1CCCCC1
Nom IUPAC 4-(methylsulfanyl)-6-(piperidin-1-yl)-1,3,5-triazin-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 225.31
CID PubChem 2782097
Poids de la formule 225.32
Pourcentage de pureté 97%