Learn More
4-(Méthylthio)-6-pyrazine-2-yl-1,3,5-triazine-2-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10790684
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10790684 1 g 1g
10700694 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10790684 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM05093DA
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 175202-92-3
Formule moléculaire C8H8N6S
Poids moléculaire (g/mol) 220.254
Numéro MDL MFCD00068003
Clé InChI SQOSJKISJKSCMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylthio-6-pyrazin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylsulfanyl-6-pyrazin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine, maybridge1_004945, 4-methylthio-6-pyrazin-2-yl-1,3,5-triazine-2-ylamine, 2-amino-4-methylthio-6-2-pyrazinyl-1,3,5-triazine
CID PubChem 2735378
Nom IUPAC 4-méthylsulfanyl-6-pyrazin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine
SMILES CSC1=NC(=NC(=N1)N)C2=NC=CN=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylthio)-6-pyrazin-2-yl-1, 3, 5-triazin-2-amine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 220.26
Pourcentage de pureté 97%