Learn More
4'-(Methylthio)acetophenone 97%, ACROS Organics™
Code produit 10065553 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
5g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10065553 5g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10065553 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 392650050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-(Methylthio)acetophenone
CAS 1778-09-2
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 80°C to 84°C
Couleur Pink to Yellow or White
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H10OS
Formule linéaire CH3SC6H4C(=O)CH3
Numéro MDL MFCD00039835
Quantité 5 g
Synonyme 4'-methylthio acetophenone, 4-methylthio acetophenone, 4'-methylthioacetophenone, 1-4-methylsulfanyl phenyl ethanone, 4-acetyl thioanisole, 4'-methylmercapto acetophenone, 1-4-methylthio phenyl ethanone, 1-4-methylthio phenyl ethan-1-one, 1-4-methylsulfanylphenyl ethanone
Clé InChI JECUZQLBQKNEMW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Nom IUPAC 1-[4-(methylsulfanyl)phenyl]ethan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 166.24
CID PubChem 74501
Poids de la formule 166.24
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Crystalline Powder