Learn More
4’-(Méthylthio)acétophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344905
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Pakningsstørrelse
11344905 25 g 25g
11334905 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11344905 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18074.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 1778-09-2 | C9H10OS | 166.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1778-09-2
Formule moléculaire C9H10OS
Poids moléculaire (g/mol) 166.24
Numéro MDL MFCD00039835
Clé InChI JECUZQLBQKNEMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-methylthio acetophenone, 4-methylthio acetophenone, 4'-methylthioacetophenone, 1-4-methylsulfanyl phenyl ethanone, 4-acetyl thioanisole, 4'-methylmercapto acetophenone, 1-4-methylthio phenyl ethanone, 1-4-methylthio phenyl ethan-1-one, 1-4-methylsulfanylphenyl ethanone
CID PubChem 74501
Nom IUPAC 1-(4-méthylsulfanylphényl)éthanone
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Tekniske data
Nom chimique ou matériau 4'-(Methylthio)acetophenone
Point de fusion 80°C to 82°C
Point d’ébullition 135°C (1 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 1860517
Poids de la formule 166.24
Pourcentage de pureté 99%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.