Learn More
4’-(Méthylthio)acétophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4'-(Methylthio)acetophenone |
| Point de fusion | 80°C to 82°C |
| Point d’ébullition | 135°C (1 mmHg) |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1860517 |
| Poids de la formule | 166.24 |
| Pourcentage de pureté | 99% |