Learn More
4-(méthylthio)aniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10318980 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10318980 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10318980 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 309830050
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 104-96-1 | Molecular Formula: C7H9NS | Molecular Weight: 139.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-96-1
Formule moléculaire C7H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 139.22
Numéro MDL MFCD00007889
Clé InChI YKFROQCFVXOUPW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylthio aniline, 4-methylmercapto aniline, 4-aminothioanisole, p-thioanisidine, benzenamine, 4-methylthio, p-methylthio aniline, p-aminothioanisole, p-thiomethoxyaniline, 4-methylsulfanyl aniline, 4-methylthio benzenamine
CID PubChem 66038
SMILES CSC1=CC=C(N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylthio)aniline
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Marron-rouge à orange
Densité 1.1190g/mL
Point d’ébullition 272.0°C to 273.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3SC6H4NH2
Indice de réfraction 1.6380 to 1.6400
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.119
Nom IUPAC 4-méthylsulfanylaniline
Poids de la formule 139.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide