Learn More
4-(méthylthio)aniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Methylthio)aniline |
| Densité | 1.12 |
| Point d’ébullition | 272°C to 273°C |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Odeur | Unpleasant |
| Indice de réfraction | 1.639 |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN2810 |
| Beilstein | 774506 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Afficher plus |