Learn More
4-(méthylthio)aniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11351777
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11351777 25 g 25g
11341777 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11351777 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04950.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 104-96-1 | C7H9NS | 139.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-96-1
Formule moléculaire C7H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 139.22
Numéro MDL MFCD00007889
Clé InChI YKFROQCFVXOUPW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylthio aniline, 4-methylmercapto aniline, 4-aminothioanisole, p-thioanisidine, benzenamine, 4-methylthio, p-methylthio aniline, p-aminothioanisole, p-thiomethoxyaniline, 4-methylsulfanyl aniline, 4-methylthio benzenamine
CID PubChem 66038
Nom IUPAC 4-(methylsulfanyl)aniline
SMILES CSC1=CC=C(N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylthio)aniline
Densité 1.12
Point d’ébullition 272°C to 273°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.639
Quantité 25 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 774506
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 139.23
Pourcentage de pureté 98%