Learn More
4-(méthylthio)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497106 25 g 25g
11407116 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11497106 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25427.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3446-89-7 | C8H8OS | 152.211 g/mol
4-(Methylthio)benzaldehyde is a building block for the synthesis of various pharmaceutical and biologically active compounds. It can be used for the synthesis of sulfur-containing terpyridine ligands. It is the intermediate for the synthesis of a class of pyrrole derivatives showing analgesic/anti-inflammatory activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-(methylthio)benzaldéhyde est un bloc de construction pour la synthèse de divers composés pharmaceutiques et biologiquement actifs. Il peut être utilisé pour la synthèse de ligands terpyridine contenant du soufre. C’est l’intermédiaire pour la synthèse d’une classe de dérivés de pyrrole montrant l’activité analgésique/anti-inflammatoire.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3446-89-7
Formule moléculaire C8H8OS
Poids moléculaire (g/mol) 152.211
Numéro MDL MFCD00006948
Clé InChI QRVYABWJVXXOTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylthio benzaldehyde, benzaldehyde, 4-methylthio, 4-methylsulfanyl benzaldehyde, 4-methylmercaptobenzaldehyde, p-methylthio benzaldehyde, p-methylthiobenzaldehyde, unii-1tvq11biy8, 4-aldehyde thioanisole, p-methylmercaptobenzaldehyde
CID PubChem 76985
Nom IUPAC 4-méthylsulfanylbenzaldéhyde
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylthio)benzaldehyde
Point de fusion 6°C
Densité 1.144
Point d’ébullition 118°C to 121°C (5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.649
Quantité 25 g
Beilstein 636158
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 152.22
Pourcentage de pureté 97%