Learn More
4-(méthylthio)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10622603 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
50mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10622603 5 mL Flacon en verre 5mL
10676612 50 mL Flacon en verre 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10622603 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 207150050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3446-89-7 | C8H8OS | 152.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3446-89-7
Formule moléculaire C8H8OS
Poids moléculaire (g/mol) 152.21
Numéro MDL MFCD00006948
Clé InChI QRVYABWJVXXOTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylthio benzaldehyde, benzaldehyde, 4-methylthio, 4-methylsulfanyl benzaldehyde, 4-methylmercaptobenzaldehyde, p-methylthio benzaldehyde, p-methylthiobenzaldehyde, unii-1tvq11biy8, 4-aldehyde thioanisole, p-methylmercaptobenzaldehyde
CID PubChem 76985
Nom IUPAC 4-méthylsulfanylbenzaldéhyde
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylthio)benzaldehyde
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 6.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.1400g/mL
Point d’ébullition 86.0°C to 90.0°C (1.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3SC6H4CHO
Indice de réfraction 1.6452
Quantité 5 mL
Beilstein 08, I, 533
Gravité spécifique 1.14
Poids de la formule 152.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide