Learn More
4-(méthylthio)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-(Methylthio)benzaldehyde |
| Note relative au nom | 97% |
| % min. CAS | 96.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 6.0°C |
| Couleur | Jaune |
| Densité | 1.1400g/mL |
| Point d’ébullition | 86.0°C to 90.0°C (1.0 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Show More |
Safety and Handling
- 4-(Methylthio)benzaldehyde
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.