Learn More
4-(méthylthio)benzaldéhyde, TRC
Code produit 30466551
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30466551 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30466551 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM33066010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylthio)benzaldehyde
CAS 3446-89-7
Formule moléculaire C8H8OS
Quantité 10 g
Synonyme 4-(Methylmercapto)benzaldehyde, 4-Methanesulfanylbenzaldehyde, 4-Methanethiobenzaldehyde, 4-Methylsulfanylbenzaldehyde, Methyl 4-Formylphenyl thioether, p-(Methylthio)benzaldehyde, p-Methylthiobenzaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C8H8OS/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
SMILES CSc1ccc(C=O)cc1
Nom IUPAC 4-méthylsulfanylbenzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 152.21
Poids de la formule 152.0296