Learn More
Acide 4-(méthylthio)benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495437 1 g 1g
11405447 5 g 5g
11415447 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11495437 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23454.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 98546-51-1 | C7H9BO2S | 168.017 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98546-51-1
Formule moléculaire C7H9BO2S
Poids moléculaire (g/mol) 168.017
Numéro MDL MFCD00093410
Clé InChI IVUHTLFKBDDICS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylthio phenylboronic acid, 4-thioanisoleboronic acid, 4-methylsulfanyl phenylboronic acid, 4-methylthiophenylboronic acid, 4-methylthio phenyl boronic acid, 4-methylsulfanylphenyl boronic acid, 4-methylthio phenylboronicacid, 4-methylthio benzeneboronic acid, thioanisole-4-boronic acid, 4-methylmercapto benzeneboronic acid
CID PubChem 2733959
Nom IUPAC Acide boronique(4-méthylsulfanylphényl)
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)SC)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylthio)benzeneboronic acid
Point de fusion ∼208°C to 212°C
Quantité 1 g
Beilstein 3247219
Poids de la formule 168.02
Pourcentage de pureté 97%