Learn More
Acide 4-(méthylthio)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11451737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11451737 25 g 25g
11431737 1 g 1g
11441737 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11451737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25706.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 13205-48-6 | C8H8O2S | 168.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13205-48-6
Formule moléculaire C8H8O2S
Poids moléculaire (g/mol) 168.21
Numéro MDL MFCD00002555
Clé InChI KWHCPERWLHBLOT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylthio benzoic acid, 4-methylsulfanyl benzoic acid, benzoic acid, 4-methylthio, p-methylthio benzoic acid, p-methiobenzoic acid, benzoic acid, p-methylthio, 4-methylthiobenzoicacid, pubchem10665, acmc-1bqaa
CID PubChem 83230
Nom IUPAC acide 4-méthylsulfanylbenzoïque
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylthio)benzoic acid
Point de fusion 193°C to 196°C
Quantité 25 g
Beilstein 2082809
Poids de la formule 168.21
Pourcentage de pureté 97%