Learn More
Alcool 4-(méthylthio)benzylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450617
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11450617 5 g 5g
11460617 25 g 25g
11470617 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450617 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22455.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3446-90-0 | C8H10OS | 154.227 g/mol
4-(Methylthio)benzenemethanol is used to prepare (4-substituted benzyl)(trifluoromethyl)pyrazoles and -pyrazolones as potent antihyperglycemic agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-(méthylthio)benzèneméthanol est utilisé pour préparer des (trifluorométhyl)pyrazoles et pyrazolones (4-benzyl substituées) comme agents antihyperglycémiques puissants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3446-90-0
Formule moléculaire C8H10OS
Poids moléculaire (g/mol) 154.227
Numéro MDL MFCD00009706
Clé InChI MTXQKSQYMREAGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylthio benzyl alcohol, 4-methylthio phenyl methanol, p-methylthiobenzyl alcohol, 4-methylsulfanyl phenyl methanol, 4-methylthiobenzyl alcohol, 4-methylthio benzylalcohol, p-methylthio benzyl alcohol, 4-methylsulfanylphenyl methanol, 4-hydroxymethyl thioanisole
CID PubChem 592968
Nom IUPAC (4-Méthylsulfanylphényl)méthanol
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylthio)benzyl alcohol
Point de fusion 41°C to 43°C
Point d’ébullition 108°C to 109°C (0.4 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 154.23
Pourcentage de pureté 98%