Learn More
4-(Méthylthio)butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11465307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11465307 1 g 1g
11475307 5 g 5g
11485307 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11465307 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22673.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 20582-85-8 | C5H12OS | 120.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20582-85-8
Formule moléculaire C5H12OS
Poids moléculaire (g/mol) 120.21
Numéro MDL MFCD00002973
Clé InChI JNTVUHZXIJFHAU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylthio-1-butanol, 4-methylthio butanol, 4-methylthiobutan-1-ol, unii-yl87ury6pc, 4-methylsulfanyl-1-butanol, 1-butanol, 4-methylthio, yl87ury6pc, 4-methylthio butan-1-ol, 4-methylsulfanyl butan-1-ol, 4-methylthio-1-butanol, polymer-bound
CID PubChem 519793
SMILES CSCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylthio)butanol
Densité 0.999
Point d’ébullition 95°C to 98°C (20 mmHg)
Point d’éclair 101°C (215°F)
Odeur Unpleasant
Formule linéaire CH3S(CH2)4OH
Indice de réfraction 1.487
Quantité 1 g
Nom IUPAC 4-(methylsulfanyl)butan-1-ol
Poids de la formule 120.21
Pourcentage de pureté 99%