Learn More
4-(méthylthio)imidazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15430999
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15430999 250 mg 250mg
15420999 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15430999 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63990.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 83553-60-0 | C4H6N2S | 114.166 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83553-60-0
Formule moléculaire C4H6N2S
Poids moléculaire (g/mol) 114.166
Numéro MDL MFCD03844702
Clé InChI NLIJIXLRIYPOHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylthio-1h-imidazole, 4-methylthio imidazole, 5-methylthio-1h-imidazole, 4-methylsulfanyl-1h-imidazole, pubchem14136, 4-methylthio ;-1h-imidazole, 5-methylsulfanyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,4-methylthio-9ci, 1h-imidazole, 4-methylthio
CID PubChem 13084405
Nom IUPAC 5-méthylsulfanyl-1H-imidazole
SMILES CSC1=CN=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylthio)imidazole
Quantité 250 mg
Poids de la formule 114.17
Pourcentage de pureté 97%