Learn More
4-(méthylthio)-m-crésol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11301877
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11301877 5 g 5g
11311877 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11301877 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07353.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3120-74-9 | C8H10OS | 154.227 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3120-74-9
Formule moléculaire C8H10OS
Poids moléculaire (g/mol) 154.227
Numéro MDL MFCD00045773
Clé InChI VKALYYFVKBXHTF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-4-methylthio phenol, 4-methylthio-m-cresol, methylthiomethylphenol, mmtp, phenol, 3-methyl-4-methylthio, 3-methyl-4-1-methylthio phenol, usaf ma-17, 4-methylthio-3-methylphenol, m-cresol, 4-methylthio, 3-methyl-4-methylsulfanyl phenol
CID PubChem 18391
ChEBI CHEBI:38681
Nom IUPAC 3-méthyl-4-méthylsulfanylphénol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)O)SC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylthio)-m-cresol
Point de fusion 54°C to 58°C
Quantité 5 g
Beilstein 1210322
Poids de la formule 154.23
Pourcentage de pureté 97%