Learn More
4-(Méthylthio)phénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11396659
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396659 250 g 250g
11376659 10 g 10g
11386659 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11396659 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26225.30
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1073-72-9 | C7H8OS | 140.20 g/mol
4-(Methylthio)phenol is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phénol 4-(méthylthio) est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 9,59 g/l.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1073-72-9
Formule moléculaire C7H8OS
Poids moléculaire (g/mol) 140.20
Numéro MDL MFCD00002351
Clé InChI QASBCTGZKABPKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylthio phenol, 4-methylmercapto phenol, phenol, 4-methylthio, p-methylthio phenol, 4-hydroxythioanisole, 4-methylmercaptophenol, p-hydroxythioanisole, 4-methylsulfanyl phenol, phenol, p-methylthio, p-hydroxyphenyl methyl sulfide
CID PubChem 14086
ChEBI CHEBI:38862
Nom IUPAC 4-méthylsulfanylphénol
SMILES CSC1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylthio)phenol
Point de fusion 85°C to 87°C
Point d’ébullition 153°C to 156°C (20 mmHg)
Odeur Stench
Quantité 250 g
Informations sur la solubilité Soluble in water 9.59g/ l.
Poids de la formule 140.21
Pourcentage de pureté 98%