Learn More
Isothiocyanate de 4-(méthylthio)phényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377316
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11377316 1 g 1g
11387316 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11377316 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09270.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 15863-41-9 | C8H7NS2 | 181.271 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15863-41-9
Formule moléculaire C8H7NS2
Poids moléculaire (g/mol) 181.271
Numéro MDL MFCD00041368
Clé InChI CEBAJHCAFXYWNT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylthio phenyl isothiocyanate, 4-methylsulfanyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-methylsulfanyl benzene, benzene,1-isothiocyanato-4-methylthio, acmc-20amu3, 4-methylthiophenylisothiocyanate, 4-methylthio phenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-methylthio-benzene, 1-isothiocyanato-4-methylsulfanyl benzene #
CID PubChem 519185
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-4-méthylsulfanylbenzène
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylthio)phenyl isothiocyanate
Point de fusion 48°C to 51°C
Point d’ébullition 127°C to 128°C (1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Irritating
Quantité 1 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 2082547
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 181.28
Pourcentage de pureté 97%